tytan, gauze woven from wire 50 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
40921.FL
40921.GT
40921.HB
40921.FLEA
1920
PLN
40921.FL
40921.GT
40921.HB
tytan, gauze woven from wire 50 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
tytan
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: Wire Cloth
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Formuła:
Ti MW: 47.88 g/mol Temp. Wrzenia: 3262 Temp. topnienia: 1660 Gęstość: 4.51 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011264 Numer CAS: 7440-32-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-142-3 Klasyfikacja Merck : 12,09610 |