Drukuj
tytan, gauze woven from wire 40 mesh, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
40920.FL 40920.GT 40920.HB
40920.FLEA 1030 PLN
40920.FL 40920.GT 40920.HB
tytan, gauze woven from wire 40 mesh, Ø 0.127 mm (0.005 in)
tytan
CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formuła: Ti
MW: 47.88 g/mol
Temp. Wrzenia: 3262
Temp. topnienia: 1660
Gęstość: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011264
Numer CAS: 7440-32-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-142-3
Klasyfikacja Merck : 12,09610