Drukuj
tytan, gauze woven from wire 30 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
40919.FL 40919.GT
40919.FLEA 1650 PLN
40919.FL 40919.GT
tytan, gauze woven from wire 30 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
tytan
CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formuła: Ti
MW: 47.88 g/mol
Temp. Wrzenia: 3262
Temp. topnienia: 1660
Gęstość: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011264
Numer CAS: 7440-32-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-142-3
Klasyfikacja Merck : 12,09610