tytan ≥99.99% (metals basis excluding Na, K), granulki
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
39677.18
39677.30
39677.36
39677.18EA
1510
PLN
39677.18
39677.30
39677.36
tytan ≥99.99% (metals basis excluding Na, K), granulki
tytan
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-32-6
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Formuła:
Ti Temp. Wrzenia: 3262 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1660 °C Gęstość: 4,51 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011264 Numer CAS: 7440-32-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-142-3 Klasyfikacja Merck : 12,09610 |