tytan ≥99.6% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.006 mm (0.0002 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
35813.FF
35813.FI
35813.FFEA
1190
PLN
35813.FF
35813.FI
tytan ≥99.6% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.006 mm (0.0002 in)
tytan
Purity: 99.6%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈0.02g/25x25mm, Not certified pinhole free
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Formuła:
Ti MW: 47.88 g/mol Temp. Wrzenia: 3262 Temp. topnienia: 1660 Gęstość: 4.51 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011264 Numer CAS: 7440-32-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-142-3 Klasyfikacja Merck : 12,09610 |