Drukuj
tytan ≥99.99% (metals basis), pręty, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
13999.BP 13999.BS
13999.BPEA 1120 PLN
13999.BP 13999.BS
tytan ≥99.99% (metals basis), pręty, Ø 12.7 mm (0.5 in)
tytan
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈5.7g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formuła: Ti
Temp. Wrzenia: 3262 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1660 °C
Gęstość: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011264
Numer CAS: 7440-32-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-142-3
Klasyfikacja Merck : 12,09610