tytan ≥99.5% (metals basis), plate 100x100 mm (3.9x3.9 in), annealed, Thickness: 3.175 mm (0.125 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
12598.KG
12598.KJ
12598.KGEA
1030
PLN
12598.KG
12598.KJ
tytan ≥99.5% (metals basis), plate 100x100 mm (3.9x3.9 in), annealed, Thickness: 3.175 mm (0.125 in)
tytan
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈143g/pc
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Formuła:
Ti Temp. Wrzenia: 3262 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1660 °C Gęstość: 4,51 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011264 Numer CAS: 7440-32-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-142-3 Klasyfikacja Merck : 12,09610 |