tytan ≥99.95% (metals basis), sponge 3-19 mm (0.12-0.75 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
10583.18
10583.30
10583.A1
10583.A7
10583.18EA
431
PLN
10583.18
10583.30
10583.A1
10583.A7
tytan ≥99.95% (metals basis), sponge 3-19 mm (0.12-0.75 in)
tytan
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-32-6
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 2878
MDL No.: MFCD00011264
Formuła:
Ti MW: 47.88 g/mol Temp. Wrzenia: 3262 Temp. topnienia: 1660 Gęstość: 4.51 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011264 Numer CAS: 7440-32-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-142-3 Jednostka: 2878 ADR: 4.1 III Klasyfikacja Merck : 12,09610 |