tytan ≥99.7% (metals basis), wire, Length: 91 cm (36 in), Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
10397.KJ
10397.KM
10397.KJEA
1100
PLN
10397.KJ
10397.KM
tytan ≥99.7% (metals basis), wire, Length: 91 cm (36 in), Ø 2.0 mm (0.08 in)
tytan
Purity: 99.7%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈12.9g/pc
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Formuła:
Ti MW: 47.88 g/mol Temp. Wrzenia: 3262 Temp. topnienia: 1660 Gęstość: 4.51 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011264 Numer CAS: 7440-32-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-142-3 Klasyfikacja Merck : 12,09610 |