tytan ≥99.7% (metals basis), pręty, Ø 6.4 mm (0.25 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
10393.BU
10393.BY
10393.CQ
10393.BUEA
366
PLN
10393.BU
10393.BY
10393.CQ
tytan ≥99.7% (metals basis), pręty, Ø 6.4 mm (0.25 in)
tytan
Purity: 99.7%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈1.45g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Formuła:
Ti Temp. Wrzenia: 3262 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1660 °C Gęstość: 4,51 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011264 Numer CAS: 7440-32-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-142-3 Klasyfikacja Merck : 12,09610 |