tytan ≥99.99% (metals basis), drut, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
10389.BW
10389.CB
10389.CD
10389.BWEA
790
PLN
10389.BW
10389.CB
10389.CD
tytan ≥99.99% (metals basis), drut, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
tytan
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈0.88g/m,
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Formuła:
Ti Temp. Wrzenia: 3262 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1660 °C Gęstość: 4,51 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011264 Numer CAS: 7440-32-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-142-3 Klasyfikacja Merck : 12,09610 |