Drukuj
tytan ≥99.98% (metals basis), wire, Ø 0.75 mm (0.03 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
00361.BU 00361.BY
00361.BUEA 440 PLN
00361.BU 00361.BY
tytan ≥99.98% (metals basis), wire, Ø 0.75 mm (0.03 in)
tytan
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈1.99g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formuła: Ti
MW: 47.88 g/mol
Temp. Wrzenia: 3262
Temp. topnienia: 1660
Gęstość: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011264
Numer CAS: 7440-32-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-142-3
Klasyfikacja Merck : 12,09610