Hafn ≥99.6% (trace metals basis excluding Zr), proszek -325 mesh (max. 2-3.5% Zr)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
10201.06
10201.14
10201.22
10201.06EA
606
PLN
10201.06
10201.14
10201.22
Hafn ≥99.6% (trace metals basis excluding Zr), proszek -325 mesh (max. 2-3.5% Zr)
Hafn
Purity: 99.6%
CAS No.: 7440-58-6
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 2545
MDL No.: MFCD00011032
Formuła:
Hf Temp. Wrzenia: 5400 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2224 °C Gęstość: 13,31 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011032 Numer CAS: 7440-58-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-166-4 Jednostka: 2545 ADR: 4.2,II Klasyfikacja Merck : 12,04618 |