Hafn ≥99.9% (metals basis excluding Zr), pręty (Zr ∼ 3%), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44489.DJ
44489.DT
44489.DJEA
1850
PLN
44489.DJ
44489.DT
Hafn ≥99.9% (metals basis excluding Zr), pręty (Zr ∼ 3%), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Hafn
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-58-6
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011032
Formuła:
Hf Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011032 Numer CAS: 7440-58-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-166-4 |