Hafn ≥99.95% (metals basis excluding Zr), drut (Zr ∼ 3%), Ø 0.5 mm (0.02 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42982.BU
42982.BY
42982.CC
42982.BUEA
386
PLN
42982.BU
42982.BY
42982.CC
Hafn ≥99.95% (metals basis excluding Zr), drut (Zr ∼ 3%), Ø 0.5 mm (0.02 in)
Hafn
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-58-6
Physical Form: ≈2.6g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011032
Formuła:
Hf Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011032 Numer CAS: 7440-58-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-166-4 |