Hafn ≥99.5% (metals basis excluding Zr), folia (Zr ∼ 3%), Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
39710.GH
39710.FI
39710.GHEA
4030
PLN
39710.GH
39710.FI
Hafn ≥99.5% (metals basis excluding Zr), folia (Zr ∼ 3%), Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Hafn
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-58-6
Physical Form: ≈3.3g/100x100mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011032
Formuła:
Hf Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011032 Numer CAS: 7440-58-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-166-4 |