Hafn ≥99.9% (metals basis excluding Zr), pieces 3-12 mm (0.12-0.47 in) (Zr ∼ 2%)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
39683.09
39683.18
39683.09EA
1070
PLN
39683.09
39683.18
Hafn ≥99.9% (metals basis excluding Zr), pieces 3-12 mm (0.12-0.47 in) (Zr ∼ 2%)
Hafn
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-58-6
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011032
Formuła:
Hf Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011032 Numer CAS: 7440-58-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-166-4 |