Hafn ≥99.7% (metals basis excluding Zr), drut (Zr ∼ 3%), Ø 1.57 mm (0.0618 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13435.BU
13435.BY
13435.CC
13435.BUEA
423
PLN
13435.BU
13435.BY
13435.CC
Hafn ≥99.7% (metals basis excluding Zr), drut (Zr ∼ 3%), Ø 1.57 mm (0.0618 in)
Hafn
Purity: 99.7%
CAS No.: 7440-58-6
Physical Form: ≈25.34g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011032
Formuła:
Hf Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011032 Numer CAS: 7440-58-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-166-4 |