Hafn ≥99.7% (metals basis excluding Zr), drut (Zr ∼ 3%), Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13305.BU
13305.BY
13305.BUEA
639
PLN
13305.BU
13305.BY
Hafn ≥99.7% (metals basis excluding Zr), drut (Zr ∼ 3%), Ø 2.0 mm (0.08 in)
Hafn
Purity: 99.7%
CAS No.: 7440-58-6
Physical Form: ≈41.1g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011032
Formuła:
Hf Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011032 Numer CAS: 7440-58-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-166-4 |