Hafn ≥99.5% (metals basis excluding Zr), folia (Zr ∼ 3%), annealed, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10794.FI
10794.GH
10794.FIEA
2910
PLN
10794.FI
10794.GH
Hafn ≥99.5% (metals basis excluding Zr), folia (Zr ∼ 3%), annealed, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Hafn
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-58-6
Physical Form: ≈32.8g/50x50mm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011032
Formuła:
Hf Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011032 Numer CAS: 7440-58-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-166-4 |