Hafn ≥99.5% (metals basis excluding Zr), folia (Zr ∼ 3%), annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10793.FJ
10793.FP
10793.FJEA
2050
PLN
10793.FJ
10793.FP
Hafn ≥99.5% (metals basis excluding Zr), folia (Zr ∼ 3%), annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Hafn
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-58-6
Physical Form: ≈13.3g/50x80mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011032
Formuła:
Hf Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011032 Numer CAS: 7440-58-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-166-4 |