Hafn ≥99.97% (metals basis excluding Zr), drut (Zr ∼ 3%), Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10200.G2
10200.G6
10200.G2EA
1520
PLN
10200.G2
10200.G6
Hafn ≥99.97% (metals basis excluding Zr), drut (Zr ∼ 3%), Ø 0.25 mm (0.01 in)
Hafn
Purity: 99.97%
CAS No.: 7440-58-6
Physical Form: ≈0.64g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011032
Formuła:
Hf Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011032 Numer CAS: 7440-58-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-166-4 |