Yttrium ≥99.9% (metals basis excluding Ta), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
40300.DH
40300.DJ
40300.DM
40300.DHEA
3360
PLN
40300.DH
40300.DJ
40300.DM
Yttrium ≥99.9% (metals basis excluding Ta), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Yttrium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-65-5
Molecular Formula: Packaged in mylar under argon
Physical Form: ≈0.57g/mm, Cast rod, diameter is approximate
Odour: Odourless
Formuła:
Y MW: 88.91 g/mol Temp. Wrzenia: 2927 Temp. topnienia: 1525 Gęstość: 4.472 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011468 Numer CAS: 7440-65-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-174-8 Klasyfikacja Merck : 12,10240 |