Yttrium 99,9 REO basis, foil, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13960.FF
13960.FI
13960.FFEA
1170
PLN
13960.FF
13960.FI
Yttrium 99,9 REO basis, foil, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Yttrium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-65-5
Physical Form: ≈0.7g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011468
Formuła:
Y MW: 88.91 g/mol Temp. Wrzenia: 2927 Temp. topnienia: 1525 Gęstość: 4.472 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011468 Numer CAS: 7440-65-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-174-8 Klasyfikacja Merck : 12,10240 |