Yttrium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), folia, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Packaged under argon.
12443.FF
12443.FI
12443.FFEA
1410
PLN
12443.FF
12443.FI
Yttrium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), folia, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Yttrium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-65-5
Physical Form: ≈0.07g/25x25mm, Packaged under argon
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011468
Formuła:
Y Temp. Wrzenia: 2927 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1525 °C Gęstość: 4,472 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011468 Numer CAS: 7440-65-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-174-8 Jednostka: 3178 ADR: 4.1,III Klasyfikacja Merck : 12,10240 |