Yttrium 99,6 REO basis, foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
12442.FF
12442.FI
12442.FFEA
1060
PLN
12442.FF
12442.FI
Yttrium 99,6 REO basis, foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Yttrium
Packaged in mylar under argon
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-65-5
Physical Form: ≈0.28g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011468
Formuła:
Y MW: 88.91 g/mol Temp. Wrzenia: 2927 Temp. topnienia: 1525 Gęstość: 4.472 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011468 Numer CAS: 7440-65-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-174-8 Klasyfikacja Merck : 12,10240 |