Yttrium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), folia, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
00401.FF
00401.FI
00401.FFEA
1160
PLN
00401.FF
00401.FI
Yttrium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), folia, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Yttrium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-65-5
Physical Form: ≈0.36g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011468
Formuła:
Y Temp. Wrzenia: 2927 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1525 °C Gęstość: 4,472 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011468 Numer CAS: 7440-65-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-174-8 Klasyfikacja Merck : 12,10240 |