Yttrium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), ingot
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
00399.09
00399.18
00399.09EA
1060
PLN
00399.09
00399.18
Yttrium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), ingot
Yttrium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-65-5
Molecular Formula: Contains less than 1% tantalum
Physical Form: Packaged in air stable poly bottle
Odour: Odourless
Formuła:
Y Temp. Wrzenia: 2927 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1525 °C Gęstość: 4,472 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011468 Numer CAS: 7440-65-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-174-8 Klasyfikacja Merck : 12,10240 |