Skand ≥99.6% (metals basis excluding Ta), pręty, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
43499.HF
43499.DH
43499.HFEA
6970
PLN
43499.HF
43499.DH
Skand ≥99.6% (metals basis excluding Ta), pręty, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Skand
Purity: 99.6%
CAS No.: 7440-20-2
Molecular Formula: Packaged in mylar under argon
Physical Form: ≈0.53g/mm, Cast rod, diameter is approximate
Appearance: Grey
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016323
Formuła:
Sc Temp. Wrzenia: 2730 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1541 °C Gęstość: 2,989 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016323 Numer CAS: 7440-20-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-129-2 Klasyfikacja Merck : 12,08537 |