Skand ≥99.9% (metals basis excluding Ta), ingot (max. 8-12% Ta)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Packaged under argon.
40229.03
40229.06
40229.03EA
2130
PLN
40229.03
40229.06
Skand ≥99.9% (metals basis excluding Ta), ingot (max. 8-12% Ta)
Skand
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-20-2
Physical Form: Packaged under argon
Appearance: Grey or silvery
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016323
Formuła:
Sc Temp. Wrzenia: 2730 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1541 °C Gęstość: 2,989 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016323 Numer CAS: 7440-20-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-129-2 Klasyfikacja Merck : 12,08537 |