Skand ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), folia, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Packaged under argon.
12426.FF
12426.FI
12426.FFEA
2370
PLN
12426.FF
12426.FI
Skand ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), folia, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Skand
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-20-2
Physical Form: ≈0.05g/25x25mm, Packaged under argon
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00016323
Formuła:
Sc Temp. Wrzenia: 2730 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1541 °C Gęstość: 2,989 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016323 Numer CAS: 7440-20-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-129-2 Jednostka: 3178 ADR: 4.1,III Klasyfikacja Merck : 12,08537 |