Skand ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), folia, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Packaged under argon.
00294.FF
00294.FI
00294.FFEA
2490
PLN
00294.FF
00294.FI
Skand ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), folia, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Skand
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-20-2
Physical Form: ≈0.24g/25x25mm, Packaged under argon
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016323
Formuła:
Sc Temp. Wrzenia: 2730 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1541 °C Gęstość: 2,989 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016323 Numer CAS: 7440-20-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-129-2 Klasyfikacja Merck : 12,08537 |