Drukuj
Cynk, proszek, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
324930-10G 324930-50G
SIAL324930-10GEA 973 PLN
SIAL324930-10G SIAL324930-50G
Cynk, proszek, Sigma-Aldrich®
Cynk
Formuła: Zn
Temp. Wrzenia: 907 °C (1013 hPa)
Gęstość: 7,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011291
Numer CAS: 7440-66-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3
Jednostka: 1436
ADR: 4.3,II