Drukuj
Cynk, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
402583-1KG 402583-250G
SIAL402583-1KGEA 517 PLN
SIAL402583-1KG SIAL402583-250G
Cynk, Sigma-Aldrich®
Cynk
Formuła: Zn
Temp. Wrzenia: 908 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 420 °C
Gęstość: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011291
Numer CAS: 7440-66-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3
Klasyfikacja Merck : 12,10255