Drukuj

Cynk, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck


MQ100

267929-1.4G 267929-5.6G
SIAL267929-1.4GEA 990 PLN
SIAL267929-1.4G SIAL267929-5.6G
Cynk, Sigma-Aldrich®
Cynk
Formuła: Zn
MW: 65.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 908
Temp. topnienia: 420
Gęstość: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011291
Numer CAS: 7440-66-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3
Klasyfikacja Merck : 12,10255

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR