Drukuj
Cynk, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
MQ100
267635-100G 267635-25G
SIAL267635-100GEA 1980 PLN
SIAL267635-100G SIAL267635-25G
Cynk, Sigma-Aldrich®
Cynk
Formuła: Zn
MW: 65.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 908
Temp. topnienia: 420
Gęstość: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011291
Numer CAS: 7440-66-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3
Klasyfikacja Merck : 12,10255