Drukuj
Cynk, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
MQ200
243469-100G 243469-500G 243469-2KG
SIAL243469-100GEA 226 PLN
SIAL243469-100G SIAL243469-500G SIAL243469-2KG
Cynk, Sigma-Aldrich®
Cynk
Formuła: Zn
MW: 65.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 908
Temp. topnienia: 420
Gęstość: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011291
Numer CAS: 7440-66-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3
Klasyfikacja Merck : 12,10255