Drukuj
kadm, coarse powder, EMSURE® ∼ 0.3-1.6 mm do analizy, suitable for filling of reductors, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02001.0250 1.02001.1000
1.02001.0250EA 1300 PLN
1.02001.0250 1.02001.1000
kadm, coarse powder, EMSURE® ∼ 0.3-1.6 mm do analizy, suitable for filling of reductors, Supelco®
kadm
Formuła: Cd
MW: 112.41 g/mol
Temp. Wrzenia: 765
Temp. topnienia: 321
Gęstość: 8.6 g/cm3 (22 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010914
Numer CAS: 7440-43-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-152-8
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,01649
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Cu (Copper) ≤ 0.002 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
Pb (Lead) ≤ 0.01 %
Zn (Zinc) ≤ 0.005 %