kadm ≥99.999% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 8 mm (0.3 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
43116.DM
43116.HR
43116.DMEA
1310
PLN
43116.DM
43116.HR
kadm ≥99.999% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 8 mm (0.3 in)
kadm
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-43-9
Physical Form: ≈0.43g/mm
MDL No.: MFCD00010914
Formuła:
Cd MW: 112.41 g/mol Temp. Wrzenia: 765 Temp. topnienia: 321 Gęstość: 8.642 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010914 Numer CAS: 7440-43-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-152-8 Jednostka: 2570 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 12,01649 |