Drukuj
kadm ≥99.999% (metals basis), tear drop shot 3 mm (0.1 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
35483.18 35483.30
35483.18EA 1100 PLN
35483.18 35483.30
kadm ≥99.999% (metals basis), tear drop shot 3 mm (0.1 in)
kadm
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-43-9 MDL No.: MFCD00010914
Formuła: Cd
MW: 112.41 g/mol
Temp. Wrzenia: 765
Temp. topnienia: 321
Gęstość: 8.642 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010914
Numer CAS: 7440-43-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-152-8
Jednostka: 2570
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,01649