kadm ≥99.998% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
11908.BU
11908.G1
11908.BUEA
761
PLN
11908.BU
11908.G1
kadm ≥99.998% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
kadm
Purity: 99.998%
CAS No.: 7440-43-9
Physical Form: ≈27.2g/m
MDL No.: MFCD00010914
Formuła:
Cd MW: 112.41 g/mol Temp. Wrzenia: 765 Temp. topnienia: 321 Gęstość: 8.642 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010914 Numer CAS: 7440-43-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-152-8 Jednostka: 2570 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 12,01649 |