kadm ≥99.9975% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
11369.FI
11369.GH
11369.FIEA
973
PLN
11369.FI
11369.GH
kadm ≥99.9975% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
kadm
Purity: 99.9975%
CAS No.: 7440-43-9
Physical Form: ≈10.8g/50x50mm
MDL No.: MFCD00010914
Formuła:
Cd MW: 112.41 g/mol Temp. Wrzenia: 765 Temp. topnienia: 321 Gęstość: 8.642 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010914 Numer CAS: 7440-43-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-152-8 Jednostka: 2570 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 12,01649 |