Drukuj
kadm ≥99.95% (metals basis), tear drop shot -5/+20 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
10122.18 10122.30 10122.A1
10122.18EA 395 PLN
10122.18 10122.30 10122.A1
kadm ≥99.95% (metals basis), tear drop shot -5/+20 mesh
kadm
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-43-9 MDL No.: MFCD00010914
Formuła: Cd
MW: 112.41 g/mol
Temp. Wrzenia: 765
Temp. topnienia: 321
Gęstość: 8.642 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010914
Numer CAS: 7440-43-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-152-8
Jednostka: 2570
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,01649