kadm ≥99.999% (metals basis), rods, Puratronic® 23 cm (9.0 in), Ø 12.7 mm (0.5 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
10120.KG
10120.KJ
10120.KM
10120.KGEA
1790
PLN
10120.KG
10120.KJ
10120.KM
kadm ≥99.999% (metals basis), rods, Puratronic® 23 cm (9.0 in), Ø 12.7 mm (0.5 in)
kadm
Purity: 99.999+%
CAS No.: 7440-43-9
Physical Form: ≈250g/rod
MDL No.: MFCD00010914
Formuła:
Cd MW: 112.41 g/mol Temp. Wrzenia: 765 Temp. topnienia: 321 Gęstość: 8.642 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010914 Numer CAS: 7440-43-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-152-8 Jednostka: 2570 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 12,01649 |