Drukuj
srebro, powder, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
327085-10G 327085-50G
SIAL327085-10GEA 341 PLN
SIAL327085-10G SIAL327085-50G
srebro, powder, Sigma-Aldrich®
srebro
Formuła: Ag
MW: 107.87 g/mol
Temp. Wrzenia: 2212
Temp. topnienia: 962
Gęstość: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003397
Numer CAS: 7440-22-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-131-3
Klasyfikacja Merck : 12,08647