Drukuj
srebro, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
295744-25G 295744-5G
SIAL295744-25GEA 2840 PLN
SIAL295744-25G SIAL295744-5G
srebro, Sigma-Aldrich®
srebro
Formuła: Ag
Temp. Wrzenia: 2212 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 962 °C
Gęstość: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003397
Numer CAS: 7440-22-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-131-3
Klasyfikacja Merck : 12,08647