Drukuj

srebro, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

265608-41G 265608-8.2G
SIAL265608-41GEA 1310 PLN
SIAL265608-41G SIAL265608-8.2G
srebro, Sigma-Aldrich®
srebro
Formuła: Ag
Temp. Wrzenia: 2212 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 962 °C
Gęstość: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003397
Numer CAS: 7440-22-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-131-3
Klasyfikacja Merck : 12,08647

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR