Drukuj
Pompy rozpuszczalników, nożne
Dostawca: BURKLE
5603-1100 5603-3000
223-0062EA 3170 PLN
223-0062 223-0063
Pompy rozpuszczalników, nożne
Pompy Pompy do beczek
Pompy rozpuszczalnikowe z napędem nożnym do napełniania cieczy o wysokiej czystości, takich jak rozpuszczalniki. Wszystkie części mające kontakt z medium są wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301) i PTFE.
  • Rurkę zanurzeniową można bezstopniowo dostosować do głębokości bębna
  • Do beczek o pojemności do 220 litrów
  • Nadaje się do stalowych beczek z gwintem R 2 "
Ze względu na połączenie śrubowe lufy i zawór odcinający, pojemnik i pompa mogą być hermetycznie uszczelnione. Aby nie wydostały się żadne niebezpieczne opary. Chroni to zarówno zdrowie, jakWięcej informacji o produkcie
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable