srebro ≥99% (metals basis), powder -120+325 mesh, atomised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
45097.22
45097.14
45097.22EA
4000
PLN
45097.22
45097.14
srebro ≥99% (metals basis), powder -120+325 mesh, atomised
srebro
Purity: 99%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: atomized powder, up to 10% variance on size
Odour: Characteristic
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003397
Formuła:
Ag MW: 107.87 g/mol Temp. Wrzenia: 2212 Temp. topnienia: 962 Gęstość: 10.5 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003397 Numer CAS: 7440-22-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-131-3 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 12,08647 |