srebro ≥99.99% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44461.G5
44461.H2
44461.J4
44461.G5EA
557
PLN
44461.G5
44461.H2
44461.J4
srebro ≥99.99% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.05 mm (0.002 in)
srebro
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈0.02g/m
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formuła:
Ag MW: 107.87 g/mol Temp. Wrzenia: 2212 Temp. topnienia: 962 Gęstość: 10.5 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003397 Numer CAS: 7440-22-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-131-3 Klasyfikacja Merck : 12,08647 |